Learn More
Kautex™ Pissettes de sécurité de 500 ml
Conçues pour fournir un flux de liquide précis et fin. Les pissettes de sécurité Kautex™ de 500 ml offrent une excellente résistance chimique pour la sécurité en laboratoire.
Marque: Kautex™ 2000770021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Imprimées avec des symboles de danger et des substances de contenu en allemand, anglais et français
- Espace d’écriture
- Impression résistante à l’abrasion
- La couleur du bouchon correspond à la couleur de l’encre pour faciliter l’identification des milieux
- Étanche
- Complètement vidées par le tube de distribution coulissant, même lorsqu’elles sont inversées.
Spécification
500 ml | |
39,2mm | |
10 | |
Vert | |
Rond | |
Pissette | |
77 mm |
Naturel | |
PEBD | |
100/boîte | |
Large | |
154 mm | |
Éthanol | |
Bouchon à vis avec buse de distribution |