Learn More
Kautex™ Godets en PEBD
Conçu avec des parois épaisses pour plus de stabilité et une longue durée de vie Les seaux en PEBD Kautextrade; fournissent un récipient robuste et une poignée de support solide pour une variété d’utilisations.
28.40€ - 288.00€
Spécification
Type de produit | Bucket |
---|---|
Capacité (métrique) | 10 L |
Graduations | Yes |
Matériau | LDPE |
Diamètre (métrique) du fond | 212 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau de la poignée | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau de la poignée | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15921401
|
Kautex™
2000070587 |
Dark Gray | Rustproof | Avec poignée anti-rouille |
260.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17818117
|
Kautex™
2000070585 |
Blanc | Acier revêtu de plastique | Poignée de transport en acier plastifié |
288.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10119850
|
Kautex™
2000070585 |
Blanc | Acier revêtu de plastique | Poignée de transport en acier plastifié | |||||
Description
ulliParois épaisses, très stables /liliÉchelle graduée en litres à l’intérieur/lilistrongSeaux industriels et de laboratoire :nbsp;/strongPoignée en acier revêtu de plastique,nbsp;blanc/lilistrongSeau de construction :nbsp;/strongPoignée anti-rouille,nbsp;gris foncé/li/ulstrongApplication :/strongullifonction de distribution/lilienvoi d’échantillons/lilimélange/lilitransfert/lilitransport/li/ulSpécification
Bucket | |
Yes | |
212 mm | |
279 mm |
10 L | |
LDPE | |
253 mm | |
1 Ea. |