Learn More
Kautex™ Godets en PEBD
Conçu avec des parois épaisses pour plus de stabilité et une longue durée de vie Les seaux en PEBD Kautextrade; fournissent un récipient robuste et une poignée de support solide pour une variété d’utilisations.
Marque: Kautex™ 2000070585
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ullispan style=font-size: 12px;Parois épaisses, très stables nbsp;br //span/lilispan style=font-size: 12px;Échelle graduée en litres à l’intérieur/span/lilistrongSeaux industriels et de laboratoire :nbsp;/strongspan style=font-size: 12px;Poignée en acier revêtu de plastique,nbsp;/spanspan style=font-size: 12px;blanc/span/lilistrongSeau de construction :nbsp;/strongspan style=font-size: 12px;Poignée anti-rouille,nbsp;/spanspan style=font-size: 12px;gris foncé/span/li/ulstrongApplication :/strongnbsp;ullifonction de distribution/lilienvoi d’échantillons/lilimélange/lilitransfert/lilitransport/li/ulSpécification
Godet | |
PEBD | |
212 mm | |
Acier revêtu de plastique | |
Poignée de transport en acier plastifié |
Oui | |
Blanc | |
253 mm | |
279 mm | |
1 de chaque |