Learn More
Nitritex™ Gants en latex stériles BioClean Alpha™
Offrent une flexibilité exceptionnelle et sont anatomiquement conçus pour un meilleur confort de l’utilisateur. Les gants en latex stériles Nitritex™ BioClean Alpha™ sont dotés d’une manchette perlée extra-épaisse qui renforce la résistance et la stabilité du bras et réduit le risque de déchirement des gants lors de l’enfilage.
574.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 et EN374-1:2016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC) 2023/2006. |
---|---|
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15208098
|
Nitritex™
AL300-90 |
9 |
574.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15248088
|
Nitritex™
AL300-60 |
6 |
574.00€
200 paires |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15258088
|
Nitritex™
AL300-65 |
6,5 |
574.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15278088
|
Nitritex™
AL300-75 |
7,5 |
574.00€
200 paires |
Expédition estimée: 05-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15288088
|
Nitritex™
AL300-80 |
8 |
574.00€
200 paires |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15298088
|
Nitritex™
AL300-85 |
8,5 |
574.00€
200 paires |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15268088
|
Nitritex™
AL300-70 |
7 |
574.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Manchette perlée extra-épaisse pour réduire les déchirures lors de l’enfilage
- La technologie exclusive EasyOn™ non poudrée permet un double enfilage facile
- Emballage EasyTear™ non particulier
- La longueur mi-bras 300 mm (12 po) offre une protection supplémentaire
- Les gants en latex offrent une flexibilité et un confort exceptionnels
- Gants adaptés à l’anatomie de la main pour un bon ajustement
Spécification
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 et EN374-1:2016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC) 2023/2006. | |
Naturel | |
Entièrement texturés | |
Spécifique | |
Sans poudre | |
Stérile | |
Emballé |
Class 10 (ISO 4) | |
Oui | |
Classe ISO 4 et grade A des BPF de l’UE | |
Latex | |
Gants | |
Ourlé | |
Une paire par portefeuille intérieur en PE ; un portefeuille par pochette EasyTear PE scellée ; 10 sachets par sac extérieur en PE scellé ; 20 sacs extérieurs par carton doublé (200 paires) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Nitritex™ Gants en latex stériles BioClean Alpha™