Learn More
Nitritex™ Gants en latex stériles BioClean Alpha™
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
- Manchette perlée extra-épaisse pour réduire les déchirures lors de l’enfilage
- La technologie exclusive EasyOn™ non poudrée permet un double enfilage facile
- Emballage EasyTear™ non particulier
- La longueur mi-bras 300 mm (12 po) offre une protection supplémentaire
- Les gants en latex offrent une flexibilité et un confort exceptionnels
- Gants adaptés à l’anatomie de la main pour un bon ajustement
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 et EN374-1:2016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC) 2023/2006. |
Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Finition externe | Texturé |
Qualité | Classe ISO 4 et grade A des BPF de l’UE |
Hand | Spécifique |
Matériau | Latex |
Poudré | Sans poudre |
Type de produit | Gants |