Learn More
Hydrate de chlorure de lanthane(III), Honeywell
∼7 mol/mol d’eau, ≥ 98,5 % (calc. basé sur la substance sèche, AT)
96.10€ - 484.39€
Identifiants chimiques
CAS | 20211-76-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3La |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.26 |
Numéro MDL | MFCD00149753 |
Clé InChI | ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K |
Nom IUPAC | lanthanum(3+) trichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15616040
|
Honeywell Research Chemicals
61490-100G |
100 g | |||||||
15626040
|
Honeywell Research Chemicals
61490-500G |
500 g |
484.39€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants : utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie, et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques : synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et les éléments, et réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
20211-76-1 | |
245.26 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
Cl3La | |
MFCD00149753 | |
lanthanum(3+) trichloride |
Spécification
Lanthanum(III) chloride hydrate | |
Cl3La | |
MFCD00149753 | |
ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K | |
lanthanum(3+) trichloride | |
245.26g/mol (anhydrous basis) |
20211-76-1 | |
LaCl3 · xH2O | |
NONH for all modes of transport | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] | |
245.26 | |
≥98.5% (calculated based on dry substance, AT) |
Sécurité et traitement
P261-P305 + P351 + P338