Learn More
Hydrate de chlorure de lanthane(III), Honeywell
Code produit. 15616040
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
∼7 mol/mol d’eau, ≥ 98,5 % (calc. basé sur la substance sèche, AT)
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants : utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie, et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques : synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux et les éléments, et réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20211-76-1
Formule moléculaire Cl3La
Poids moléculaire (g/mol) 245.26
Numéro MDL MFCD00149753
Clé InChI ICAKDTKJOYSXGC-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lanthanum(III) chloride hydrate
Quantité 100 g
Formule linéaire LaCl3 · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 245.26g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté ≥98.5% (calculated based on dry substance, AT)