Learn More
Chlorure de lanthane heptahydraté, 99,99 %, (à base de métaux n traces), Thermo Scientific Chemicals
Chlorure de lanthane heptahydraté, 99,99 %, Cl3La.7H2O, numéro CAS-10025-84-0, 500 g, blanc, 371.38, base de traces de métaux, mention d’avertissement GHS :danger
254.27€ - 575.87€
Identifiants chimiques
CAS 10025-84-0
Formule moléculaire Cl3H14LaO7
Poids moléculaire (g/mol) 371.36
Numéro MDL MFCD00149756
Clé InChI FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10762621
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
193271000
100 g Flacon en verre
254.27€
100g
10125403
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
193275000
500 g Flacon en verre
575.87€
500g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
Spécification
Identifiants chimiques
10025-84-0
371.36
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
Cl3H14LaO7
MFCD00149756
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
Spécification
Lanthanum chloride heptahydrate
10025-84-0
Cristaux ou poudre cristalline et/ou gros morceaux
Cl3H14LaO7
MFCD00149756
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids and alcohols
O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3]
371.36
99.99%
91.0°C
Blanc
99.99%
LaCl3·7H2O
15, 5414
FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K
lanthanum(3+) heptahydrate trichloride
371.38
Base de métaux à l’état de traces
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut être corrosif pour les métaux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger