Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé : Applicateur de brouillard d'eau - ISO 7010
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
3.65€ - 9.55€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15654197
|
Brady™
135955 |
100 mm | 100 mm |
3.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15664197
|
Brady™
135956 |
148 mm | 148 mm |
9.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15674197
|
Brady™
135957 |
200 mm | 200 mm |
5.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Polyester laminé
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
Brillant | |
1 de chaque | |
0,099 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |