Learn More
Brady™ Panneau en polyester laminé : Applicateur de brouillard d'eau - ISO 7010
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque: Brady™ 135957
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Polyester laminé
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |
Brillant | |
1 de chaque | |
200 mm | |
200 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |