Learn More
Brady™ Panneau indicateur de rayonnement laser en polyester laminé
Marque: Brady™ 223395
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal rayonnement laser
Spécification
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
110°C | |
315 mm | |
Attention rayon laser | |
Noir sur jaune |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
315 mm | |
0,024 mm | |
Triangulaire | |
Panneau indicateur de rayonnement laser |