Learn More
Brady™ Panneau indicateur de rayonnement laser en polyester laminé
6.85€
Spécification
Matériau | Polyester |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Description | Polyester laminé |
À utiliser avec (application) | Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11760194
|
Brady™
223479 |
Attention : présence de matières radioactives ou ioniserenden de rayonnement |
6.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11780184
|
Brady™
223395 |
Attention rayon laser |
6.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Panneaux produits dangereux• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires
• L'identification et l'information exacte et complète sur les risques encourus sont indispensables pour éviter les accidents lors de la manipulation de substances dangereuses
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal matières radioactives
Spécification
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
Marqueurs de tuyauterie et pancartes de sécurité | |
110°C | |
315 mm | |
Panneau indicateur de rayonnement laser |
1 de chaque | |
Polyester laminé | |
315 mm | |
0,024 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |