Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Ouverture de porte en tirant à droite
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
3.85€ - 12.91€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Finition | Brillant |
Matériau | Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15634817
|
Brady™
831236 |
100 mm | 100 mm |
4.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15644817
|
Brady™
831237 |
148 mm | 148 mm |
3.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15654817
|
Brady™
831238 |
200 mm | 200 mm |
5.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15664817
|
Brady™
831239 |
250 mm | 250 mm | N/A | ||||||
15674817
|
Brady™
831241 |
315 mm | 315 mm | N/A | ||||||
15684817
|
Brady™
831242 |
400 mm | 400 mm | N/A | ||||||
Description
- Polyester laminé
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Polyester | |
Acrylique, permanent | |
0,099 mm | |
Carré | |
Blanc sur vert |
Brillant | |
1 de chaque | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 110°C | |
Monde entier |