Learn More
Brady™ Polyester laminé : Panneau de sécurité ISO - Ouverture de porte en tirant à droite
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 831237
Code produit. 15644817
  • 3.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Polyester laminé
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Polyester
Acrylique, permanent
148 mm
148 mm
Carré
Blanc sur vert
Brillant
1 de chaque
Intérieur et extérieur
0,099 mm
-40°C à 110°C
Monde entier