Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 4.3b pour le transport de gaz inflammables au contact de l’eau
4.65€ - 361.81€
Spécification
Finition | Brillant |
---|---|
Matériau | Polyester laminé |
Type d’adhésif | Acrylique, permanent |
Épaisseur | 0,099 mm |
Plage de températures (métrique) | -40°C-110°C |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Quantité | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Quantité | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11760214
|
Brady™
223567 |
100 mm | 1 de chaque | 100,00 mm |
4.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11710254
|
Brady™
223607 |
100 mm | 250/Bte | 100.00 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11780214
|
Brady™
223569 |
297 mm | 1 de chaque | 297.00 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11770214
|
Brady™
223568 |
200 mm | 1 de chaque | 200.00 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Spécification
Brillant | |
Acrylique, permanent | |
-40°C-110°C | |
4 |
Polyester laminé | |
0,099 mm | |
Diamant | |
Blanc sur bleu |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 4.3b pour le transport de gaz inflammables au contact de l’eau