Learn More
Brady™ Panneaux en polyester laminé ADR 4.3b pour le transport de gaz inflammables au contact de l’eau
Marque: Brady™ 223607
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Gloss | |
250/Bte | |
100 mm | |
100.00 mm | |
Diamant | |
Blanc sur bleu |
Laminated Polyester | |
Permanent Acrylic | |
0.099 mm | |
-40 °C-110 °C | |
4 |