Learn More
Acide lactique, sel de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
23.77€ - 409.00€
Identifiants chimiques
CAS 867-55-0
Formule moléculaire C3H5LiO3
Poids moléculaire (g/mol) 96.01
Numéro MDL MFCD00065399
Clé InChI GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
CID PubChem 23673452
Nom IUPAC Lithium ;2 -hydroxypropanoate
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10485651
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
5 g Flacon en verre
23.77€
5g
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
10301401
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
413330250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10219433
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
413331000
100 g Flacon en verre
156.78€
100g
10390674
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
413335000
500 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
867-55-0
96.01
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
23673452
[Li+].CC(C(=O)[O-])O
C3H5LiO3
MFCD00065399
lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
Lithium ;2 -hydroxypropanoate
Spécification
Lactic acid, lithium salt
10 % de sol. aq., 10 % de sol. aq. à 0 nm, 0,07 max. à 260 nm
6 à 9 (solution aqueuse à 1 %)
0.99
CH3CH(OH)CO2Li
03, IV, 633
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Lithium ;2 -hydroxypropanoate
23673452
≥98.5%
Poudre cristalline
867-55-0
Blanc
Authentique
C3H5LiO3
MFCD00065399
lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
[Li+].CC(C(=O)[O-])O
96.01
96.01
Extra pur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Lactic acid, lithium salt