Learn More
Acide lactique, sel de lithium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10219433
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 867-55-0
Formule moléculaire C3H5LiO3
Poids moléculaire (g/mol) 96.01
Numéro MDL MFCD00065399
Clé InChI GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
CID PubChem 23673452
Nom IUPAC Lithium ;2 -hydroxypropanoate
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lactic acid, lithium salt
Absorbance 10 % de sol. aq., 10 % de sol. aq. à 0 nm, 0,07 max. à 260 nm
Couleur Blanc
pH 6 à 9 (solution aqueuse à 1 %)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CO2Li
Quantité 100 g
Beilstein 03, IV, 633
Poids de la formule 96.01
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Lactic acid, lithium salt