Learn More
Acide lactique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
61.00€ - 229.00€
Identifiants chimiques
CAS | 79-33-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 90.08 |
Numéro MDL | MFCD00004520 |
Clé InChI | JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | acide lactique, acide di-lactique, acide 2-hydroxypropionique, acide de lait, acide polylactique, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum |
CID PubChem | 612 |
ChEBI | CHEBI : 78320 |
Nom IUPAC | Acide 2-hydroxypropanoïque |
SMILES | CC(O)C(O)=O |
Description
Identifiants chimiques
79-33-4 | |
90.08 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
612 | |
Acide 2-hydroxypropanoïque |
C3H6O3 | |
MFCD00004520 | |
acide lactique, acide di-lactique, acide 2-hydroxypropionique, acide de lait, acide polylactique, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CHEBI : 78320 | |
CC(O)C(O)=O |
Spécification
1,2 | |
125°C | |
C3H6O3 | |
acide lactique, acide di-lactique, acide 2-hydroxypropionique, acide de lait, acide polylactique, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CC(O)C(O)=O | |
90.08 | |
CHEBI : 78320 | |
Flacon en plastique PEHD |
79-33-4 | |
Jaune | |
MFCD00004520 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
Acide 2-hydroxypropanoïque | |
612 | |
90.08 g/mol | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.