Learn More
Acide lactique, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
500 ml
2,5 L
Spécification
Spécification
pH | 1,2 |
Point d’ébullition | 125°C |
Couleur | Jaune |
Poids de la formule | 90.08g/mol |
Quantité | 2,5 L |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.