Learn More
Bimos Labster, Releveur de salle blanche
Facile à nettoyer et conçu pour un confort optimal.
Marque: Bimos 91062002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Mousse intégrale
- Réglage en hauteur par ressort à gaz de sécurité
- Pas d’angles vifs
- Surfaces faciles à entretenir résistantes au désinfectant
- Convient aux salles blanches de classe de pureté d’air 3, conformément à la norme EN ISO 14644-1
- Plaque de base plate en polyamide
Spécification
Aide à la verticalisation | |
650 à 850 mm | |
EN ISO 14644-1 | |
1 de chaque | |
Non |
Gris | |
Hauteur | |
650 à 850 mm | |
650 à 850 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bimos Labster, Releveur de salle blanche > Siège : 650 à 850 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu