Learn More
Fisherbrand™ Cristalliseur en verre borosilicaté sans bec verseur
Utilisez le cristalliseur en verre borosilicaté Fisherbrand™ sans bec verseur pour effectuer la cristallisation.
Marque: Fisherbrand™ FB35141
9.99 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Sans bec verseur
- Poids : 0,8kg
Spécification
300 ml | |
Verre borosilicaté | |
Capsule d’évaporation |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant