Learn More
Nickel Electro™ Creusets de laboratoire en acier inox
Les creusets de laboratoire en acier inox Nickel Electro™ sont incassables, sans soudure et ont une finition brillante.
59.75€ - 170.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Température max. (métrique) | 550°C |
Température min. (métrique) | -196°C |
Quantité | 10 Paquets |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12817683
|
Nickel Electro™
123 |
15 mL |
102.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12837683
|
Nickel Electro™
125 |
30 mL |
59.75€
5 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12827683
|
Nickel Electro™
124 |
25 ml |
111.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12847683
|
Nickel Electro™
126 |
50 ml |
164.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11479599
|
Nickel Electro™
128 |
70 mL |
170.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 11-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Acier inox
- Résistant
- Non magnétique
- Sans soudure
- Incassables.
Spécification
Acier inoxydable | |
-196°C | |
Autoclavables |
550°C | |
10 Paquets | |
Creuset de laboratoire |