Learn More
Nickel Electro™ Creusets de laboratoire en acier inox
Les creusets de laboratoire en acier inox Nickel Electro™ sont incassables, sans soudure et ont une finition brillante.
Marque:  Nickel Electro™ 124
Code produit. 12827683
  • 111.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inoxydable
  • Résistant
  • Non magnétique
  • Sans soudure
  • Incassables.
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
-196°C
25 ml
35 mm
Creuset de laboratoire
550°C
10 Paquets
Autoclavables
35 mm