Learn More
Buerkle™ Pelle en polystyrène LaboPlast™
Fabriquée en polystyrène. Produite et assemblée dans une salle blanche de classe 7 et conditionnée individuellement pour un usage unique. Idéale pour les poudres, les granulés et les pâtes.
22.55€ - 75.15€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15346307
|
Buerkle™
5378-0001 |
25 ml | Sans housse |
22.55€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17260584
|
Buerkle™
5378-0020 |
2 000 ml |
75.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15356307
|
Buerkle™
5378-0002 |
25 ml | Avec couvercle |
33.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15366307
|
Buerkle™
5378-0003 |
50 ml | Sans housse |
26.15€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15376307
|
Buerkle™
5378-0004 |
50 ml | Avec couvercle |
34.55€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15386307
|
Buerkle™
5378-0005 |
100 ml | Sans housse |
23.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15396307
|
Buerkle™
5378-0006 |
100 ml | Avec couvercle |
35.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15306317
|
Buerkle™
5378-0007 |
150 ml | Sans housse |
23.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15316317
|
Buerkle™
5378-0008 |
150 ml | Avec couvercle |
36.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- PS (polystyrène)
- Blanc cassé
- Conditionnement individuel
- Production, assemblage et emballage selon la salle blanche de classe 7
- Conviennent aux denrées alimentaires selon la norme UE et l’agrément FDA
Spécification
Polystyrène | |
Oui |