Learn More
Buerkle™ Pelle en polystyrène LaboPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Fabriquée en polystyrène. Produite et assemblée dans une salle blanche de classe 7 et conditionnée individuellement pour un usage unique. Idéale pour les poudres, les granulés et les pâtes.
Marque:  Buerkle™ 5378-0020
69.82 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17260584
  • 77.05€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pelle jetable avec ou sans couvercle
  • Polystyrène, blanc
  • Conditionnement individuel
  • Production et conditionnement selon la salle blanche de classe 7
  • Avec les denrées alimentaires de l’UE et l’agrément FDA
Spécification
Spécification
Sampler
Non autoclavable
2 000 ml
Non stérile
Polystyrène
67,63 oz.
Oui
Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers