Learn More
Buerkle™ Pelle en polystyrène LaboPlast™
Fabriquée en polystyrène. Produite et assemblée dans une salle blanche de classe 7 et conditionnée individuellement pour un usage unique. Idéale pour les poudres, les granulés et les pâtes.
Marque: Buerkle™ 5378-0005
21.31 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Cuillère, jetable avec ou sans couvercle
- Polystyrène, blanc
- Conditionnement individuel
- Production, assemblage et conditionnement selon les normes de salle blanche de classe 7
- Selon la norme UE sur les denrées alimentaires et avec l’approbation de la FDA
Spécification
Pelle jetable | |
Sans housse | |
Oui |
Polystyrène | |
100 ml | |
205 mm |