Learn More
Labconco™ Huile pour pompe à vide PrimeMate™
Pour une utilisation avec le système de changement d’huile Labconco PrimeMate
308.00€ - 650.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système de changement d’huile PrimeMate |
---|---|
Volume (métrique) | 3,8 L |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17104534
|
Labconco™
1988001 |
Huile pour pompe à vide |
308.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15103025
|
Labconco™
7541300 |
Huile synthétique pour pompe à vide |
650.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Choix d’un gallon (3,8 L) d’huile hydrocarbonée paraffinique hydrotraitée ou d’huile hydrocarbonée synthétique
- Recommandée pour les pompes à vide à usage général Labconco
Spécification
Système de changement d’huile PrimeMate | |
3,8 L |