Learn More
Labconco™ Huile pour pompe à vide PrimeMate™
Pour une utilisation avec le système de changement d’huile Labconco PrimeMate
Marque: Labconco™ 7541300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Choix d’un gallon (3,8 L) d’huile hydrocarbonée paraffinique hydrotraitée ou d’huile hydrocarbonée synthétique
- Recommandée pour les pompes à vide à usage général Labconco
Spécification
Huile synthétique pour pompe à vide | |
Système de changement d’huile PrimeMate | |
3,8 L |