Learn More
Labconco™ Supports de base pour boîte à gants Precise™
À utiliser avec les boîtes à gants Precise™
3345.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Boîte à gants Precise™, boîte à gants Protector™, boîte de pesée XPert™ |
---|---|
Hauteur (impériale) | 40 à 33 in |
Poids (impériale) | 225 lb |
Poids (métrique) | 102 kg |
Largeur (impériale) | 60 in |
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Profondeur (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Profondeur (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11761459
|
Labconco™
5235500 |
40 po | 101,6 mm | Base mobile |
3345.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11771459
|
Labconco™
5235501 |
31 po | 78,7 cm | Stationnaire |
3345.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Hauteur réglable de 83,8 à 101,6 cm (33 à 40 po)
- Surface de travail laminée noire fixe
- L’étagère inférieure contient les équipements accessoires
- Avec roulettes ou pieds de mise à niveau
Informations sur la commande
Dimensions : 31 x 60 x 33 à 40 (P x l x H) (78,7 x 152,4 x 83,8 à 101,6 cm)
Spécification
Boîte à gants Precise™, boîte à gants Protector™, boîte de pesée XPert™ | |
225 lb | |
60 in | |
152,4 cm |
40 à 33 in | |
102 kg | |
101,6 à 83,8 cm | |
Applications générales de laboratoire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Supports de base pour boîte à gants Precise™