Learn More
Labconco™ Supports de base pour boîte à gants Precise™
À utiliser avec les boîtes à gants Precise™
Marque: Labconco™ 5235500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Hauteur réglable de 83,8 à 101,6 cm (33 à 40 po)
- Surface de travail laminée noire fixe
- L’étagère inférieure contient les équipements accessoires
- Avec roulettes ou pieds de mise à niveau
Informations sur la commande
Dimensions : 31 x 60 x 33 à 40 (P x l x H) (78,7 x 152,4 x 83,8 à 101,6 cm)
Spécification
Boîte à gants Precise™, boîte à gants Protector™, boîte de pesée XPert™ | |
225 lb | |
40 po | |
101,6 à 83,8 cm | |
101,6 mm | |
Base mobile |
40 à 33 in | |
102 kg | |
60 in | |
Roulettes de 5 po | |
152,4 cm | |
Applications générales de laboratoire |