Learn More
Labconco™ Pompes à membrane pour boîtes à gants à atmosphère contrôlée Precise™ Basic™
Pour la circulation du système de séchage
1975.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Boîte à gants Precise™ Basic™ et boîte à gants sous atmosphère contrôlée |
---|---|
Poids (impériale) | 11 lb |
Poids (métrique) | 5 kg |
Matériau | Aluminium moulé sous pression |
À utiliser avec (application) | Circulation du système de séchage |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Fréquence | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Fréquence | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11771479
|
Labconco™
5248201 |
230 V, 50 Hz | 50 Hz | 230 V |
1975.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Comprend des pompes à membrane à cylindre unique sans huile avec des roulements lubrifiés en permanence
- Monté sur pieds en caoutchouc
- Fournit un vide limite de 206 mbar
- Moteur 1/8 hp, en aluminium moulé sous pression
- Raccords d’entrée et de sortie de 1/4 po. de diamètre
Spécification
Boîte à gants Precise™ Basic™ et boîte à gants sous atmosphère contrôlée | |
5 kg | |
Circulation du système de séchage |
11 lb | |
Aluminium moulé sous pression |