Learn More
Labconco™ Pompes à membrane pour boîtes à gants à atmosphère contrôlée Precise™ Basic™
Pour la circulation du système de séchage
Marque: Labconco™ 5248201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend des pompes à membrane à cylindre unique sans huile avec des roulements lubrifiés en permanence
- Monté sur pieds en caoutchouc
- Fournit un vide limite de 206 mbar
- Moteur 1/8 hp, en aluminium moulé sous pression
- Raccords d’entrée et de sortie de 1/4 po. de diamètre
Spécification
Boîte à gants Precise™ Basic™ et boîte à gants sous atmosphère contrôlée | |
5 kg | |
230 V, 50 Hz | |
Circulation du système de séchage |
11 lb | |
230 V | |
Aluminium moulé sous pression | |
50 Hz |