Learn More
Labconco™ Rotors métalliques résistants à l’acide pour les concentrateurs sous vide CentriVap™
Les rotors en aluminium revêtus de PTFE sont facilement interchangeables avec les embases en PTFE et maintiennent les tubes à un angle permettant d’optimiser les surfaces
835.00€ - 2890.00€
Spécification
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) Concentrateur sous vide CentriVap™
Matériau (revêtement) PTFE
Poids (impériale) 5 lb
Poids (métrique) 2,3 kg
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Type Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Capacité Prix Quantité et disponibilité  
12605375
Afficher les documents
Labconco™
7461901
Rotor pour plaques de microtitration 2 plaques Deep-well
2890.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10685223
Afficher les documents
Labconco™
7455201
Rotor résistant à l’acide 32 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou jusqu’à 12 tubes de 40 à 50 ml
2890.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10484412
Afficher les documents
Labconco™
7455001
Rotor résistant à l’acide 52 tubes de 2 à 10 ml ou jusqu’à 24 tubes de 11 à 19 ml
2830.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10634843
Afficher les documents
Labconco™
7450701
Rotor hexagonal 132 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml
835.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10463692
Afficher les documents
Labconco™
7455101
Rotor résistant à l’acide 40 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou jusqu’à 180 tubes de 3 à 10 ml
2500.00€
1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10595413
Afficher les documents
Labconco™
7462901
Rotor DNA 72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou 60 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml
1130.00€
1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
Description
Les rotors en aluminium revêtus de PTFE sont facilement interchangeables avec les embases en PTFE et maintiennent les tubes à un angle permettant d’optimiser les surfaces
  • Le rotor hexagonal peut accueillir jusqu’à 132 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2,0 ml
  • Le rotor de 12-17 mm peut accueillir jusqu’à 52 tubes de 2 ml à 10 ml ou jusqu’à 24 tubes de 11 ml à 19 ml
  • Le rotor de 12-13 mm peut accueillir jusqu’à 40 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml ou jusqu’à 108 tubes de 3 ml à 10 ml
  • Le rotor de 28 mm peut accueillir jusqu’à 32 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml ou jusqu’à 12 tubes de 40 ml à 50 ml
  • La plaque de microtitration peut accueillir quatre plaques standard à deux puits profonds
  • Le rotor pour concentrateur d’ADN peut accueillir jusqu’à 72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou jusqu’à 60 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml
Spécification
Spécification
Aluminium
PTFE
2,3 kg
Concentrateur sous vide CentriVap™
5 lb
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Rotors métalliques résistants à l’acide pour les concentrateurs sous vide CentriVap™