Learn More
Labconco™ Rotors métalliques résistants à l’acide pour les concentrateurs sous vide CentriVap™
Les rotors en aluminium revêtus de PTFE sont facilement interchangeables avec les embases en PTFE et maintiennent les tubes à un angle permettant d’optimiser les surfaces
Marque:  Labconco™ 7455201
Code produit. 10685223
  • 2890.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les rotors en aluminium revêtus de PTFE sont facilement interchangeables avec les embases en PTFE et maintiennent les tubes à un angle permettant d’optimiser les surfaces
  • Le rotor hexagonal peut accueillir jusqu’à 132 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2,0 ml
  • Le rotor de 12-17 mm peut accueillir jusqu’à 52 tubes de 2 ml à 10 ml ou jusqu’à 24 tubes de 11 ml à 19 ml
  • Le rotor de 12-13 mm peut accueillir jusqu’à 40 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml ou jusqu’à 108 tubes de 3 ml à 10 ml
  • Le rotor de 28 mm peut accueillir jusqu’à 32 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml ou jusqu’à 12 tubes de 40 ml à 50 ml
  • La plaque de microtitration peut accueillir quatre plaques standard à deux puits profonds
  • Le rotor pour concentrateur d’ADN peut accueillir jusqu’à 72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou jusqu’à 60 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml
Spécification
Spécification
Aluminium
Concentrateur sous vide CentriVap™
PTFE
5 lb
Rotor résistant à l’acide
32 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou jusqu’à 12 tubes de 40 à 50 ml
1,5 à 2 ml ou 40 à 50 ml
2,3 kg