Learn More
Labconco™ Rotors métalliques résistants à l’acide pour les concentrateurs sous vide CentriVap™
Les rotors en aluminium revêtus de PTFE sont facilement interchangeables avec les embases en PTFE et maintiennent les tubes à un angle permettant d’optimiser les surfaces
Marque: Labconco™ 7462901
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les rotors en aluminium revêtus de PTFE sont facilement interchangeables avec les embases en PTFE et maintiennent les tubes à un angle permettant d’optimiser les surfaces
- Le rotor hexagonal peut accueillir jusqu’à 132 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2,0 ml
- Le rotor de 12-17 mm peut accueillir jusqu’à 52 tubes de 2 ml à 10 ml ou jusqu’à 24 tubes de 11 ml à 19 ml
- Le rotor de 12-13 mm peut accueillir jusqu’à 40 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml ou jusqu’à 108 tubes de 3 ml à 10 ml
- Le rotor de 28 mm peut accueillir jusqu’à 32 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml ou jusqu’à 12 tubes de 40 ml à 50 ml
- La plaque de microtitration peut accueillir quatre plaques standard à deux puits profonds
- Le rotor pour concentrateur d’ADN peut accueillir jusqu’à 72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou jusqu’à 60 microtubes à centrifuger de 1,5 ml à 2 ml
Spécification
Aluminium | |
Concentrateur sous vide CentriVap™ | |
PTFE | |
2,3 kg |
Rotor DNA | |
72 microtubes à centrifuger de 0,5 ml ou 60 microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml | |
5 lb |