Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Valine 99 %
37.70€ - 872.00€
Identifiants chimiques
CAS | 72-18-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 117.15 |
Numéro MDL | MFCD00064220 |
Clé InChI | KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N |
Synonyme | l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin |
CID PubChem | 6287 |
ChEBI | CHEBI:16414 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque |
SMILES | CC(C)[C@H](N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10473595
|
Thermo Scientific Chemicals
140810250 |
25 g | Flacon en plastique |
37.70€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10497340
|
Thermo Scientific Chemicals
140811000 |
100 g | Flacon en plastique |
85.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10716171
|
Thermo Scientific Chemicals
140815000 |
500 g | Flacon en plastique |
242.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697763
|
Thermo Scientific Chemicals
140810025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
872.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
72-18-4 | |
117.15 | |
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N | |
6287 | |
acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque |
C5H11NO2 | |
MFCD00064220 | |
l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin | |
CHEBI:16414 | |
CC(C)[C@H](N)C(O)=O |
Spécification
L-Valine | |
99% | |
72-18-4 | |
200ppm max. | |
10ppm max. | |
C5H11NO2 | |
(CH3)2CHCH(NH2)CO2H | |
MFCD00064220 | |
13,226 | |
15, 10095 | |
Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol, ether and, acetone, soluble in mineral acids, insoluble in chloroform, diethylether | |
CC(C)[C@H](N)C(O)=O | |
+ 28.00 | |
6287 | |
300ppm max. | |
99% | |
1.2300g/mL | |
1.23 |
315.0°C | |
200ppm max. | |
Blanc | |
0.5% max. | |
99% | |
Authentique | |
10ppm max. | |
04, 427 | |
0.2% max. | |
l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin | |
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N | |
acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque | |
117.15 | |
CHEBI:16414 | |
117.15 | |
0.1% max. | |
+28.00 (20.00°C c=8,6N HCl) | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-773-6
missing translation for 'rtecsNumber' : YV9361000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only