Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Valine 99 %
Code produit. 10716171
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-18-4
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064220
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
CID PubChem 6287
ChEBI CHEBI:16414
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque
SMILES CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valine
Point de fusion 315.0°C
Note relative au nom 99%
Ammonium 200ppm max.
Couleur Blanc
Chlore (Cl) 200ppm max.
Acides aminés étrangers 0.5% max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Fer (Fe) 10ppm max.
Beilstein 04, 427
Fieser 13,226
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Merck Index 15, 10095
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la solubilité Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol, ether and, acetone, soluble in mineral acids, insoluble in chloroform, diethylether
Rotation spécifique + 28.00
Sulfate 300ppm max.
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 99%
Cendres sulfatées 0.1% max.
Densité 1.2300g/mL
Conditions de rotation spécifiques +28.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Quantité 500 g
Gravité spécifique 1.23
Forme physique Poudre