Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-thréonine, réactif de culture cellulaire
67.80€ - 214.00€
Identifiants chimiques
CAS | 72-19-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.12 |
Numéro MDL | MFCD00064270 |
Clé InChI | AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin |
CID PubChem | 6288 |
ChEBI | CHEBI:16857 |
Nom IUPAC | Acide (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque |
SMILES | CC(O)C(N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15495889
|
Thermo Scientific Chemicals
J63709.30 |
250 g |
67.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405899
|
Thermo Scientific Chemicals
J63709.A1 |
1 kg |
214.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Threonine is used to treat various nervous system disorders including spinal spasticity, multiple sclerosis, familial spastic paraparesis, and amyotrophic lateral sclerosis (ALS, Lou Gehrig's disease). Useful with intestinal disorders and indigestion, threonine has also been used to alleviate anxiety and mild depression. . L-threonine has been used clinically with the aim of increasing glycine concentrations in the cerebral spinal fluid of patients with spasticity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’eau à 50 mg/ml.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
72-19-5 | |
119.12 | |
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N | |
6288 | |
Acide (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque |
C4H9NO3 | |
MFCD00064270 | |
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin | |
CHEBI:16857 | |
CC(O)C(N)C(O)=O |
Spécification
L-Threonine | |
72-19-5 | |
C4H9NO3 | |
1721646 | |
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin | |
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N | |
Acide (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque | |
6288 | |
119.12 | |
Poudre |
256°C (decomposition) | |
Blanc | |
MFCD00064270 | |
14,9380 | |
Soluble in water 50mg/mL. | |
CC(O)C(N)C(O)=O | |
119.12 | |
CHEBI:16857 | |
Réactifs de culture cellulaire |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-774-1
missing translation for 'rtecsNumber' : XO8590000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only