Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-thréonine, réactif de culture cellulaire
Code produit. 15405899
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Threonine is used to treat various nervous system disorders including spinal spasticity, multiple sclerosis, familial spastic paraparesis, and amyotrophic lateral sclerosis (ALS, Lou Gehrig's disease). Useful with intestinal disorders and indigestion, threonine has also been used to alleviate anxiety and mild depression. . L-threonine has been used clinically with the aim of increasing glycine concentrations in the cerebral spinal fluid of patients with spasticity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 50 mg/ml.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-19-5
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064270
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
CID PubChem 6288
ChEBI CHEBI:16857
Nom IUPAC Acide (2S,3R)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine
Point de fusion 256°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 1721646
Merck Index 14,9380
Informations sur la solubilité Soluble in water 50mg/mL.
Poids de la formule 119.12
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Quantité 1 kg
Forme physique Poudre