Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-thréonine, 98 %
21.51€ - 600.99€
Identifiants chimiques
CAS | 72-19-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.12 |
Numéro MDL | MFCD00064270 |
Clé InChI | AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin |
CID PubChem | 6288 |
ChEBI | CHEBI:16857 |
SMILES | CC(O)C(N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10435115
|
Thermo Scientific Chemicals
138930050 |
5 g | Flacon en verre |
21.51€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10665762
|
Thermo Scientific Chemicals
138930250 |
25 g | Flacon en verre |
60.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10001610
|
Thermo Scientific Chemicals
138931000 |
100 g | Flacon en verre |
143.72€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10398743
|
Thermo Scientific Chemicals
138935000 |
500 g | Flacon en verre |
600.99€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
72-19-5 | |
119.12 | |
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N | |
6288 | |
CC(O)C(N)C(O)=O |
C4H9NO3 | |
MFCD00064270 | |
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin | |
CHEBI:16857 |
Spécification
L-Threonine | |
72-19-5 | |
200ppm max. | |
98% | |
Authentique | |
MFCD00064270 | |
15, 9534 | |
Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents | |
CC(O)C(N)C(O)=O | |
− 28.30 | |
6288 | |
300ppm max. | |
98% | |
−28.30 (20.00°C c=6,H2O) |
255.0°C | |
Jaune | |
10ppm max. | |
C4H9NO3 | |
CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H | |
0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs) | |
l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin | |
AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N | |
Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque | |
119.12 | |
CHEBI:16857 | |
119.12 | |
0.1 % max. | |
Poudre cristalline |
RUO – Research Use Only