Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-thréonine, 98 %
Code produit. 10398743
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72-19-5
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064270
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-threonine, threonine, threonin, h-thr-oh, 2s,3r-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, s-threonine, l---threonine, 2-amino-3-hydroxybutyric acid, threonine van, threoninum latin
CID PubChem 6288
ChEBI CHEBI:16857
SMILES CC(O)C(N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Threonine
Point de fusion 255.0°C
Couleur Jaune
Chlorure 200ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Perte à la dessiccation 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Merck Index 15, 9534
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque
Rotation spécifique − 28.30
Sulfate 300ppm max.
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98%
Cendres sulfatées 0.1 % max.
Conditions de rotation spécifiques −28.30 (20.00°C c=6,H2O)
Quantité 500 g
Forme physique Poudre cristalline