Learn More
Techsit™ Tabouret haut de laboratoire L-Tech
Tabouret rond haut de laboratoire en vinyle antimicrobien
348.14€ - 394.71€
Spécification
Réglable | Oui |
---|---|
Autoclavable | Not Autoclavable |
Finition | Vinyl |
Matériau de la monture | Acier |
Type de levage | Gas Lift |
Code produit | Marque | Couleur | Avec roulettes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Avec roulettes | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16553934
![]() |
Techsit™
TS8341B |
Noir | No |
348.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16563934
![]() |
Techsit™
TS8341B/BL |
Noir | Oui |
394.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16573934
![]() |
Techsit™
TS8341S/BL |
Sapphire Blue | Oui |
394.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Tabouret haut en vinyle avec anneau repose-pieds réglable sur patins
- Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
- Hauteur de dossier entièrement réglable.
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Oui | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
5 Year | |
400 mm diameter | |
No | |
No | |
Laboratory Stool |
Not Autoclavable | |
Acier | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
No | |
Oui | |
No | |
Vinyl |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.