Learn More
Techsit™ Tabouret haut de laboratoire L-Tech
Tabouret rond haut de laboratoire en vinyle antimicrobien
Marque: Techsit™ TS8341S/BL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Tabouret haut en vinyle avec anneau repose-pieds réglable sur patins
- Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
- Hauteur de dossier entièrement réglable.
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Laboratory Stool | |
Yes | |
Vinyl | |
Gas Lift | |
High Bench Height | |
5 Year | |
Brake Loaded Casters | |
No | |
Yes | |
No | |
Vinyl |
Sapphire Blue | |
Not Autoclavable | |
Steel | |
150 kg | |
Vinyl | |
16 kg | |
400 mm diameter | |
No | |
Yes | |
No |