Learn More
Sel dipotassique d’acide L-(+)-tartrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.00€ - 80.60€
Identifiants chimiques
CAS | 6100-19-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H14K4O13 |
Poids moléculaire (g/mol) | 474.58 |
Numéro MDL | MFCD00013065 |
Clé InChI | DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f |
CID PubChem | 6100505 |
Nom IUPAC | Dipotassium ; 2,3-dihydroxybutanedioate |
SMILES | O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11925061
|
Thermo Scientific Acros
427991000 |
100 g | N/A | ||||||
11935061
|
Thermo Scientific Acros
427995000 |
500 g |
80.60€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6100-19-2 | |
474.58 | |
DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N | |
6100505 | |
O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O |
C8H14K4O13 | |
MFCD00013065 | |
potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f | |
Dipotassium ; 2,3-dihydroxybutanedioate |
Spécification
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt | |
97% | |
MFCD00013065 | |
potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f | |
DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N | |
Dipotassium ; 2,3-dihydroxybutanedioate | |
6100505 | |
97% |
6100-19-2 | |
C8H14K4O13 | |
15, 7796 | |
Solubilité dans l’eau :226 g/l (20°C). | |
O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O | |
474.58 | |
226.27 | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- L(+)-Tartaric acid dipotassium salt
RUO – Research Use Only