Learn More
Sel dipotassique d’acide L-(+)-tartrique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11925061
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6100-19-2
Formule moléculaire C8H14K4O13
Poids moléculaire (g/mol) 474.58
Numéro MDL MFCD00013065
Clé InChI DFVWEDQSAWCYPI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme potassium tartrate, dipotassium tartrate, argol, dipotassium 2,3-dihydroxybutanedioate, potassium tatrate, potassium tartarate, ksc492e6f
CID PubChem 6100505
Nom IUPAC Dipotassium ; 2,3-dihydroxybutanedioate
SMILES O.[K].[K].[K].[K].OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt
Plage de pourcentage du dosage 97%
Merck Index 15, 7796
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :226 g/l (20°C).
Poids de la formule 226.27
Pourcentage de pureté 97%
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Identifiant produit
  • L(+)-Tartaric acid dipotassium salt