Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-sélénométhionine, 99+%, ee 99+%
164.00€ - 855.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3211-76-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11NO2Se |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.12 |
Numéro MDL | MFCD00037210 |
Clé InChI | RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N |
Synonyme | l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid |
CID PubChem | 105024 |
ChEBI | CHEBI:62621 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2-amino-4-méthylsélanylbutanoïque |
SMILES | C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10309100
|
Thermo Scientific Chemicals
259962500 |
250 mg | Flacon en verre |
164.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10553601
|
Thermo Scientific Chemicals
259960010 |
1 g | Flacon en verre |
462.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
10309150
|
Thermo Scientific Chemicals
259960025 |
2.5 g | Flacon en verre |
855.00€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3211-76-5 | |
196.12 | |
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N | |
105024 | |
acide (2S)-2-amino-4-méthylsélanylbutanoïque |
C5H11NO2Se | |
MFCD00037210 | |
l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid | |
CHEBI:62621 | |
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O |
Spécification
L(+)-Selenomethionine | |
3211-76-5 | |
Blanc | |
Authentique | |
C5H11NO2Se | |
MFCD00037210 | |
+18.00 (20.00°C c=1,1N HCl) | |
l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid | |
RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N | |
acide (2S)-2-amino-4-méthylsélanylbutanoïque | |
105024 | |
196.11 | |
Poudre brillante |
99+% e.e. | |
265.0°C | |
99.0% min. (HPLC-CHIR) | |
99% min. (HPLC) | |
CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH | |
15, 8578 | |
+ 18.00 | |
Solubility in water: soluble. | |
C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O | |
196.12 | |
CHEBI:62621 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : EK7713840
- L(+)-Selenomethionine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.