Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-sélénométhionine, 99+%, ee 99+%
Code produit. 10309150
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3211-76-5
Formule moléculaire C5H11NO2Se
Poids moléculaire (g/mol) 196.12
Numéro MDL MFCD00037210
Clé InChI RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Synonyme l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
CID PubChem 105024
ChEBI CHEBI:62621
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-4-méthylsélanylbutanoïque
SMILES C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Selenomethionine
Note relative au nom 99+% e.e.
Point de fusion 265.0°C
Couleur Blanc
Excès énantiomérique 99.0% min. (HPLC-CHIR)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Quantité 2.5 g
Merck Index 15, 8578
Conditions de rotation spécifiques +18.00 (20.00°C c=1,1N HCl)
Rotation spécifique + 18.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 196.11
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre brillante
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Selenomethionine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.