Learn More
L(+)-Chlorhydrate d‘ornithine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
37.10€ - 398.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3184-13-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H12N2O2·HCl |
Poids moléculaire (g/mol) | 168.62 |
Numéro MDL | MFCD00064562 |
Clé InChI | GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N |
Synonyme | l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate |
CID PubChem | 76654 |
Nom IUPAC | acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque ; chlorhydrate |
SMILES | C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10572141
|
Thermo Scientific Acros
129560250 |
25 g | Flacon en plastique |
37.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10666522
|
Thermo Scientific Acros
129561000 |
100 g | Flacon en plastique |
84.20€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10259393
|
Thermo Scientific Acros
129565000 |
500 g | Flacon en plastique |
398.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3184-13-2 | |
168.62 | |
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N | |
76654 | |
C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl |
C5H12N2O2·HCl | |
MFCD00064562 | |
l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate | |
acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque ; chlorhydrate |
Spécification
L(+)-Ornithine hydrochloride | |
245.0°C | |
Authentique | |
C5H12N2O2·HCl | |
MFCD00064562 | |
14, 6874 | |
+ 24.00 | |
(5% in 1 N HCl) Clear colorless | |
C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl | |
168.62 | |
168.62 | |
Poudre |
3184-13-2 | |
Blanc | |
98.5% min. (Argentometry) | |
H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl | |
04, 420 | |
+ 24.00 (20.00°C c=4,6N HCl) | |
l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate | |
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N | |
acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque ; chlorhydrate | |
76654 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 221-678-6
RUO – Research Use Only