Learn More
L(+)-Chlorhydrate d‘ornithine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10666522
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3184-13-2
Formule moléculaire C5H12N2O2·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00064562
Clé InChI GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Synonyme l-ornithine hydrochloride, l-ornithine monohydrochloride, h-orn-oh.hcl, l-ornithine hcl, l +-ornithine hydrochloride, l-ornithine, monohydrochloride, s-2,5-diaminopentanoic acid hydrochloride, ornithine hydrochloride van, unii-hbk84k66xh, ornithine l monochlorohydrate
CID PubChem 76654
Nom IUPAC acide (2S)-2,5-diaminopentanoïque ; chlorhydrate
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Ornithine hydrochloride
Point de fusion 245.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 04, 420
Merck Index 14, 6874
Conditions de rotation spécifiques + 24.00 (20.00°C c=4,6N HCl)
Rotation spécifique + 24.00
Informations sur la solubilité (5% in 1 N HCl) Clear colorless
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre